Få mere at vide
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4F3NO/c7-6(8,9)4-1-2-5(11)10-3-4/h1-3H,(H,10,11) |
| Formel vægt | 163.0245 |