Få mere at vide
2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic Acid, TRC
Artikelnummer. 30395225
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30395225 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30395225 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH977510100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic Acid
CAS 1354819-26-3
Molekylær formel C7H6BF3O4
Mængde 100 mg
Synonym B-[2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenyl]boronic Acid, [2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenyl]boronic Acid
InChI formel InChI=1S/C7H6BF3O4/c9-7(10,11)15-4-1-2-6(12)5(3-4)8(13)14/h1-3,12-14H
SMIL OB(O)c1cc(OC(F)(F)F)ccc1O
IUPAC navn [2-hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenyl]boronic acid
Molekylvægt (g/mol) 221.93
Formel vægt 222.0311