Få mere at vide
2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyd, 99%
Artikelnummer. 10011614 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10011614 250 mg Glasflaske 250mg
10536114 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10011614 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 398202500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
CAS: 93249-62-8 | C8H5F3O3 | 206,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93249-62-8
Molekylær formel C8H5F3O3
Molekylvægt (g/mol) 206.12
MDL nummer MFCD00075249
InChI nøgle WQUZBERVMUEJTD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1268058
IUPAC navn 2-hydroxy-5-(trifluormethoxy)benzaldehyd
SMIL C1=CC(=C(C=C1OC(F)(F)F)C=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 31.0°C to 33.0°C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 82.0°C (60.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CF3OC6H3(OH)CHO
Mængde 250 mg
Synonym 2-hydroxy-5-trifluoromethoxy benzaldehyde, 5-trifluoromethoxy salicylaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-5-trifluoromethoxy, acmc-20antc, 5-trifluoromethoxysalicylaldehyde, 5-trifluoromethoxy-salicylaldehyde, 2-hydroxy-5-trifluoromethoxy-benzaldehyde, 20hydroxy-5-trifluoromethoxy benzaldehyde, 2-oxidanyl-5-trifluoromethyloxy benzaldehyde, benzaldehyde,2-hydroxy-5-trifluoromethoxy
Formel vægt 206.12
Procent renhed 99%
Fysisk form Lavtsmeltende faststof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.