Få mere at vide
2-Hydroxy-5-(phenylethynyl)benzoic Acid (90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-5-(phenylethynyl)benzoic Acid |
| CAS | 32192-74-8 |
| Molekylær formel | C15H10O3 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10O3/c16-14-9-8-12(10-13(14)15(17)18)7-6-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,8-10,16H,(H,17,18) |
| SMIL | OC(=O)c1cc(ccc1O)C#Cc2ccccc2 |
| IUPAC navn | 2-hydroxy-5-(2-phenylethynyl)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 238.23 |
| Formel vægt | 238.063 |