Få mere at vide
2-Hydroxy-5-(phenyldiazenyl)benzoic Acid (Phenylazosalicylic Acid), Mikromol™
Beskrivelse
2-Hydroxy-5-(phenyldiazenyl)benzoic Acid (Phenylazosalicylic Acid)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-5-(phenyldiazenyl)benzoic Acid (Phenylazosalicylic Acid) |
| CAS | 3147-53-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Hydroxy-5-(phenyldiazenyl)benzoic Acid (Phenylazosalicylic Acid) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H10 N2 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Hydroxy-5-(phenyldiazenyl)benzoic Acid, Mesalazine Imp. I (EP), Phenylazosalicylic Acid, Mesalazine Impurity I |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10N2O3/c16-12-7-6-10(8-11(12)13(17)18)15-14-9-4-2-1-3-5-9/h1-8,16H,(H,17,18)/b15-14+ |
| SMIL | OC(=O)c1cc(ccc1O)N=Nc2ccccc2 |
| IUPAC navn | 2-hydroxy-5-[(E)-phenyldiazenyl]benzoic acid |
| Vis mere |