Få mere at vide
2-Hydroxy-5-(phenyldiazenyl)benzoic Acid (Phenylazosalicylic Acid), Mikromol™
Artikelnummer. 17923966
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
17923966 50 mg
1 options
Artikelnummer. 17923966 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0217.12
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Hydroxy-5-(phenyldiazenyl)benzoic Acid (Phenylazosalicylic Acid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-5-(phenyldiazenyl)benzoic Acid (Phenylazosalicylic Acid)
CAS 3147-53-3
Analyt- eller komponentnavne 2-Hydroxy-5-(phenyldiazenyl)benzoic Acid (Phenylazosalicylic Acid)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H10 N2 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Hydroxy-5-(phenyldiazenyl)benzoic Acid, Mesalazine Imp. I (EP), Phenylazosalicylic Acid, Mesalazine Impurity I
InChI formel InChI=1S/C13H10N2O3/c16-12-7-6-10(8-11(12)13(17)18)15-14-9-4-2-1-3-5-9/h1-8,16H,(H,17,18)/b15-14+
SMIL OC(=O)c1cc(ccc1O)N=Nc2ccccc2
IUPAC navn 2-hydroxy-5-[(E)-phenyldiazenyl]benzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 242.23
Mængde 50 mg
Formel vægt 242.0691 g/mol