Få mere at vide
2-Hydroxy-5-octanoylbenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-5-octanoylbenzoic Acid |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20O4/c1-2-3-4-5-6-7-13(16)11-8-9-14(17)12(10-11)15(18)19/h8-10,17H,2-7H2,1H3,(H,18,19) |
| Formel vægt | 264.1362 |