Få mere at vide
2-Hydroxy-5-nitropyridine, 99+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10326520 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Plastic bottle
Pakningsstørrelse:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10326520 10 g Glasflaske 10g
10172440 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10326520 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 121680100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 5418-51-9
Molekylær formel C5H4N2O3
Molekylvægt (g/mol) 140.1
MDL nummer MFCD00006276
InChI nøgle XKWSQIMYNVLGBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-5-nitropyridine, 5-nitropyridin-2-ol, 5-nitro-2-pyridinol, 2 1h-pyridinone, 5-nitro, 5-nitropyridin-2 1h-one, 5-nitro-2-hydroxypyridine, 5-nitro-2-pyridone, 5-nitro-1,2-dihydropyridin-2-one, 5-nitro-2-pyridol, pubchem1205
PubChem CID 79453
IUPAC navn 5-nitro-lH-pyridin-2-on
SMIL C1=CC(=O)NC=C1[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-5-nitropyridine
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 188 °C til 191 °C
Farve Beige til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HO(C5H3N)NO2
Mængde 10 g
Beilstein 21, I, 202
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alkalies,slightly soluble in organic solvents
Formel vægt 140.1
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hydroxy-5-nitropyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.