Få mere at vide
2-Hydroxy-5-nitropyridin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11461638
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11461638 25 g 25g
11471638 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11461638 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13921.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5418-51-9 | C5H4N2O3 | 140.098 g/mol
En sammenligning af katalysatorer fremmer imidazolidkoblinger, herunder identifikation af 2-hydroxy-5-nitropyridin som en ny, sikker og effektiv katalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
En sammenligning af katalysatorer fremmer imidazolidkoblinger, herunder identifikation af 2-hydroxy-5-nitropyridin som en ny, sikker og effektiv katalysator.
Opløselighed Opløselig i varmt
vand og alkalisk væske, Uopløselig i de fleste organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5418-51-9
Molekylær formel C5H4N2O3
Molekylvægt (g/mol) 140.098
MDL nummer MFCD00006276
InChI nøgle XKWSQIMYNVLGBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-5-nitropyridine, 5-nitropyridin-2-ol, 5-nitro-2-pyridinol, 2 1h-pyridinone, 5-nitro, 5-nitropyridin-2 1h-one, 5-nitro-2-hydroxypyridine, 5-nitro-2-pyridone, 5-nitro-1,2-dihydropyridin-2-one, 5-nitro-2-pyridol, pubchem1205
PubChem CID 79453
IUPAC navn 5-nitro-lH-pyridin-2-on
SMIL C1=CC(=O)NC=C1[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-5-nitropyridine
Smeltepunkt 188 °C til 191 °C
Mængde 25 g
Beilstein 120352
Opløselighedsinformation Soluble in hot water and alkali liquor,Insoluble in most of organic solvents.
Formel vægt 140.1
Procent renhed ≥98%