Få mere at vide
2’-Hydroxy-5’-nitrohexadecanamide Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2'-Hydroxy-5'-nitrohexadecanamide Sodium Salt |
| CAS | 60301-88-4 |
| Molekylær formel | C22 H35 N2 O4 . Na |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | N-(2-Hydroxy-5-nitrophenyl)hexadecanamide Sodium Salt, 2-(N-Hexadecanoylamino)-4-nitrophenol Sodium Salt, 2-Hexadecanoylamino-4-nitrophenol Sodium Salt, 2'-Hydroxy-5'-nitrohexadecananilide Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C22H36N2O4.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-22(26)23-20-18-19(24(27)28)16-17-21(20)25;/h16-18,25H,2-15H2,1H3,(H,23,26);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Nc1cc(ccc1[O-])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | sodium;2-(hexadecanoylamino)-4-nitrophenolate |
| Molekylvægt (g/mol) | 414.514 |
| Formel vægt | 414.249 |