Få mere at vide
2-Hydroxy-5-nitrobenzyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-5-nitrobenzyl Chloride |
| CAS | 2973-19-5 |
| Molekylær formel | C7H6ClNO3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-(Chloromethyl)-4-nitrophenol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6ClNO3/c8-4-5-3-6(9(11)12)1-2-7(5)10/h1-3,10H,4H2 |
| SMIL | Oc1ccc(cc1CCl)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-(chloromethyl)-4-nitrophenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 187.58 |
| Formel vægt | 187.0036 |