Få mere at vide
2-hydroxy-5-nitrobenzoesyre (5-nitrosalicylsyre), Mikromol™
Product Code. 30052732
Change view
Click to view available options
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde
30052732 25 mg
30049348 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30052732 Supplier Mikromol Supplier No. MM0217.160025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-hydroxy-5-nitrobenzoesyre (5-nitrosalicylsyre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-5-nitrobenzoic Acid (5-Nitrosalicylic Acid)
CAS 96-97-9
Analyt- eller komponentnavne 2-Hydroxy-5-nitrobenzoic Acid (5-Nitrosalicylic Acid)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H5 N O5
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-Hydroxy-5-nitrobenzoic Acid, Mesalazine Imp. N (EP), 5-Nitrosalicylic Acid, Mesalazine Impurity N
InChI formel InChI=1S/C7H5NO5/c9-6-2-1-4(8(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11)
SMIL OC(=O)c1cc(ccc1O)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 2-hydroxy-5-nitrobenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 183.12
Mængde 25 mg
Formel vægt 183,0168 g/mol