missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Hydroxy-5-nitrobenzamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-5-nitrobenzamide |
| CAS | 2912-78-9 |
| Molekylær formel | C7H6N2O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 5-Nitrosalicylamide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N2O4/c8-7(11)5-3-4(9(12)13)1-2-6(5)10/h1-3,10H,(H2,8,11) |
| SMIL | NC(=O)c1cc(ccc1O)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-hydroxy-5-nitrobenzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.13 |
| Formel vægt | 182.0328 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?