Få mere at vide
2-hydroxy-5-methylpyridin, 98%
Artikelnummer. 11328906
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11328906 25 g 25g
11318906 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11328906 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19528.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 1003-68-5 | C6H7NO | 109,128 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1003-68-5
Molekylær formel C6H7NO
Molekylvægt (g/mol) 109.128
MDL nummer MFCD03092888
InChI nøgle SOHMZGMHXUQHGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-5-methylpyridine, 5-methylpyridin-2-ol, 2-hydroxy-5-picoline, 5-methyl-2-pyridinol, 5-methylpyridin-2 1h-one, 5-methyl-2-pyridone, 5-methyl-2 1h-pyridinone, 2 1h-pyridinone, 5-methyl, 2-pyridinol, 5-methyl, 6-hydroxy-3-picoline
PubChem CID 70482
IUPAC navn 5-methyl-lH-pyridin-2-on
SMIL CC1=CNC(=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-5-methylpyridine
Smeltepunkt 183 °C til 187 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 25 g
Beilstein 107074
Formel vægt 109.13
Procent renhed 98%