Få mere at vide
2-Hydroxy-5-methoxybenzimidazole, TRC
Artikelnummer. 30003967
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30003967 2.5 g 2.5g
30009122 10 g -
17984995 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30003967 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9461002.5G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2080-75-3
Molekylær formel C8 H8 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 164.16
Synonym 5-Methoxy-1,3-dihydrobenzimidazol-2-one
IUPAC navn 5-methoxy-1,3-dihydrobenzimidazol-2-one
SMIL COc1ccc2NC(=O)Nc2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methoxy-1,3-dihydrobenzimidazol-2-one
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C8H8N2O2/c1-12-5-2-3-6-7(4-5)10-8(11)9-6/h2-4H,1H3,(H2,9,10,11)
Formel vægt 164.0586