Få mere at vide
2-hydroxy-5-methoxybenzaldehyd, 98%
Artikelnummer. 10700765 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10700765 50 g Glasflaske 50g
10082000 5 g Glasflaske 5g
10617142 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10700765 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 164160500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
CAS: 672-13-9 | C8H8O3 | 152,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 672-13-9
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.15
MDL nummer MFCD00003332
InChI nøgle FZHSPPYCNDYIKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxysalicylaldehyde, m-anisaldehyde, 6-hydroxy, benzaldehyde, 2-hydroxy-5-methoxy, salicylaldehyde, 5-methoxy, 6-hydroxy-m-anisaldehyde, 2-hydroxy-5-methoxy-benzaldehyde, 5-methoxy-2-hydroxybenzaldehyde, 2-hydroxy-5-methoxy benzaldehyde, 2-formyl-4-methoxyphenol, pubchem2649
PubChem CID 95695
IUPAC navn 2-hydroxy-5-methoxybenzaldehyd
SMIL COC1=CC(=C(C=C1)O)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 4 °C
Farve Gul
Tæthed 1.2100g/mL
Kogepunkt 103 °C (2,5 mmHg)
Flammepunkt >112 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOC6H3(OCH3)CHO
Brydningsindeks 1,5770 til 1,579
Mængde 50 g
Beilstein 08, 244
Specifik vægtfylde 1.21
Formel vægt 152.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske