Få mere at vide
2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde, 98%
Artikelnummer. p-7022825
Mængde:
5 g
25 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
50g
5g
Artikelnummer. 11482398
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15753.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 672-13-9 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyd bruges til at studere elektroantennogram-responsen af vinsnudebillen (Otiorhynchus sulcatus F) på en bred vifte af flygtige planteforbindelser. Det spiller en vigtig rolle i fremstillingen af tetradentate Schiff-baseforbindelser. Yderligere anvendes det i fremstillingen af 6-methoxy-3-nitro-2H-chromen ved anvendelse af dibutylamin som reagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyd anvendes til at studere elektroantennogram-responsen af vinsnudebillen (Otiorhynchus sulcatus F) på en bred vifte af flygtige planteforbindelser. Det spiller en vigtig rolle i fremstillingen af tetradentate Schiff-baseforbindelser. Yderligere anvendes det i fremstillingen af 6-methoxy-3-nitro-2H-chromen ved anvendelse af dibutylamin som reagens.
Opløselighed
Blandbar med chloroform. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 672-13-9
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.149
MDL nummer MFCD00003332
InChI nøgle FZHSPPYCNDYIKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxysalicylaldehyde, m-anisaldehyde, 6-hydroxy, benzaldehyde, 2-hydroxy-5-methoxy, salicylaldehyde, 5-methoxy, 6-hydroxy-m-anisaldehyde, 2-hydroxy-5-methoxy-benzaldehyde, 5-methoxy-2-hydroxybenzaldehyde, 2-hydroxy-5-methoxy benzaldehyde, 2-formyl-4-methoxyphenol, pubchem2649
PubChem CID 95695
IUPAC navn 2-hydroxy-5-methoxybenzaldehyd
SMIL COC1=CC(=C(C=C1)O)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
Smeltepunkt 13°C to 16°C
Tæthed 1.221
Kogepunkt 248°C to 252°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.578
Mængde 5 g
Beilstein 1100532
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with chloroform. Slightly miscible with water.
Formel vægt 152.15
Procent renhed 98%