Få mere at vide
2-hydroxy-5-methoxybenzaldehyd, 98%
Artikelnummer. 11492398
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11492398 25 g 25g
11482398 5 g 5g
11319609 50 g 50g
11402408 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11492398 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15753.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 672-13-9 | C8H8O3 | 152,149 g/mol
2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyd bruges til at studere elektroantennogram-responsen af vinsnudebillen (Otiorhynchus sulcatus F) på en bred vifte af flygtige planteforbindelser. Det spiller en vigtig rolle i fremstillingen af tetradentate Schiff-baseforbindelser. Yderligere anvendes det i fremstillingen af 6-methoxy-3-nitro-2H-chromen ved anvendelse af dibutylamin som reagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyd anvendes til at studere elektroantennogram-responsen af vinsnudebillen (Otiorhynchus sulcatus F) på en bred vifte af flygtige planteforbindelser. Det spiller en vigtig rolle i fremstillingen af tetradentate Schiff-baseforbindelser. Yderligere anvendes det i fremstillingen af 6-methoxy-3-nitro-2H-chromen ved anvendelse af dibutylamin som reagens.
Opløselighed
Blandbar med chloroform. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 672-13-9
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.149
MDL nummer MFCD00003332
InChI nøgle FZHSPPYCNDYIKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxysalicylaldehyde, m-anisaldehyde, 6-hydroxy, benzaldehyde, 2-hydroxy-5-methoxy, salicylaldehyde, 5-methoxy, 6-hydroxy-m-anisaldehyde, 2-hydroxy-5-methoxy-benzaldehyde, 5-methoxy-2-hydroxybenzaldehyde, 2-hydroxy-5-methoxy benzaldehyde, 2-formyl-4-methoxyphenol, pubchem2649
PubChem CID 95695
IUPAC navn 2-hydroxy-5-methoxybenzaldehyd
SMIL COC1=CC(=C(C=C1)O)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
Smeltepunkt 13 °C til 16 °C
Tæthed 1.221
Kogepunkt 248 °C til 252 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.578
Mængde 25 g
Beilstein 1100532
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Blandet med kloroform. Let blandet med vand.
Formel vægt 152.15
Procent renhed 98%