Få mere at vide
2-hydroxy-5-methoxybenzaldehyd, 98%
Beskrivelse
2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyd bruges til at studere elektroantennogram-responsen af vinsnudebillen (Otiorhynchus sulcatus F) på en bred vifte af flygtige planteforbindelser. Det spiller en vigtig rolle i fremstillingen af tetradentate Schiff-baseforbindelser. Yderligere anvendes det i fremstillingen af 6-methoxy-3-nitro-2H-chromen ved anvendelse af dibutylamin som reagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyd anvendes til at studere elektroantennogram-responsen af vinsnudebillen (Otiorhynchus sulcatus F) på en bred vifte af flygtige planteforbindelser. Det spiller en vigtig rolle i fremstillingen af tetradentate Schiff-baseforbindelser. Yderligere anvendes det i fremstillingen af 6-methoxy-3-nitro-2H-chromen ved anvendelse af dibutylamin som reagens.
Opløselighed
Blandbar med chloroform. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde |
| Smeltepunkt | 13°C to 16°C |
| Tæthed | 1.221 |
| Kogepunkt | 248°C to 252°C |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Brydningsindeks | 1.578 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1100532 |
| Følsomhed | Air Sensitive |
| Opløselighedsinformation | Miscible with chloroform. Slightly miscible with water. |
| Vis mere |