Få mere at vide
2-Hydroxy-5-methoxyacetophenon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-5-methoxyacetophenone |
| CAS | 705-15-7 |
| Molekylær formel | C9H10O3 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 2'-Hydroxy-5'-methoxy-acetophenone, 1-(2-hydroxy-5-methoxyphenyl)ethanone, 2-Acetyl-4-methoxyphenol, 2-Hydroxy-5-Methyloxyacetophenone, 2-Hydroxy-5-methoxyacetophenone, 2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenone, 5-Methoxy-2-hydroxyacetophenone, NSC 338218 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O3/c1-6(10)8-5-7(12-2)3-4-9(8)11/h3-5,11H,1-2H3 |
| SMIL | CC(C1=CC(OC)=CC=C1O)=O |
| IUPAC navn | 1-(2-hydroxy-5-methoxyphenyl)ethan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 166.17 |
| Formel vægt | 166.06 |