missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Hydroxy-5-methanesulfonamidobenzoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30405755
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30405755 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30405755 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9504051G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-5-methanesulfonamidobenzoic Acid
CAS 926243-08-5
Molekylær formel C8H9NO5S
Mængde 1 g
Synonym 2-hydroxy-5-(methylsulfonamido)benzoic acid, 2-Hydroxy-5-[(methylsulfonyl)amino]benzoic acid
InChI formel InChI=1S/C8H9NO5S/c1-15(13,14)9-5-2-3-7(10)6(4-5)8(11)12/h2-4,9-10H,1H3,(H,11,12)
SMIL O=C(O)C1=CC(=CC=C1O)NS(=O)(=O)C
IUPAC navn 2-hydroxy-5-(methylsulfonamido)benzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 231.22
Formel vægt 231.02
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.