Få mere at vide
2-Hydroxy-5-iodpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384456
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11384456 1 g 1g
11394456 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11384456 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20044.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13472-79-2 | C5H4INO | 220.997 g/mol
Anvendes som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelse Anvendes som et vigtigt råmateriale og
mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares mørkt. Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13472-79-2
Molekylær formel C5H4INO
Molekylvægt (g/mol) 220.997
MDL nummer MFCD00234058
InChI nøgle ZDJUNNCVIDKJAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-5-iodopyridine, 5-iodopyridin-2-ol, 5-iodopyridin-2 1h-one, 5-iodo-pyridin-2-ol, 5-iodo-2-pyridone, 2 1h-pyridinone, 5-iodo, 5-iodo-2-pyridinol, 5-jod-2-pyridon, 5-iodo-2-pyridol, 5-iodopyridin-2-one
PubChem CID 459500
IUPAC navn 5-iod-1H-pyridin-2-on
SMIL C1=CC(=O)NC=C1I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-5-iodopyridine
Smeltepunkt 189 °C til 191 °C
Mængde 1 g
Beilstein 108752
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 221
Procent renhed 97%