Få mere at vide
2-Hydroxy-5-Amino-N-(2-carboxy-4-aminophenyl)benzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-5-[(2-carboxy-4-aminophenyl)amino]benzoic acid |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12N2O5/c15-7-1-3-11(9(5-7)13(18)19)16-8-2-4-12(17)10(6-8)14(20)21/h1-6,16-17H,15H2,(H,18,19)(H,20,21) |
| Formel vægt | 288.0746 |