Få mere at vide
2-Hydroxy-5-[2-[[6-(4-phenylbutoxy)hexyl](phenylmethyl)amino]acetyl]benzoic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-5-(2-((6-(4-phenylbutoxy)hexyl)(phenylmethyl)amino)acetyl)benzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 497063-91-9 |
| Molekylær formel | C33H41NO5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-Hydroxy-5-[[[6-(4-phenylbutoxy)hexyl](phenylmethyl)amino]acetyl]benzoic Acid Methyl Ester |
| SMIL | COC(=O)CC(=O)c1cnc(C)cc1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 531.68 |