Få mere at vide
2-Hydroxy-5-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl] benzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30396402
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30396402 100 mg
30399768 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30396402 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH953975100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-5-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]benzoic Acid
CAS 101949-49-9
Molekylær formel C16H16O4
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C16H16O4/c1-16(2,10-3-6-12(17)7-4-10)11-5-8-14(18)13(9-11)15(19)20/h3-9,17-18H,1-2H3,(H,19,20)
SMIL CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)c(c2)C(=O)O
IUPAC navn 2-hydroxy-5-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl] benzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 272.3
Formel vægt 272.1049