Få mere at vide
2-Hydroxy-5-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl] benzoesyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-5-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]benzoic Acid |
| CAS | 101949-49-9 |
| Molekylær formel | C16H16O4 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16O4/c1-16(2,10-3-6-12(17)7-4-10)11-5-8-14(18)13(9-11)15(19)20/h3-9,17-18H,1-2H3,(H,19,20) |
| SMIL | CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)c(c2)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-hydroxy-5-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl] benzoesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 272.3 |
| Formel vægt | 272.1049 |