Få mere at vide
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyrimidin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyrimidine |
| CAS | 104048-92-2 |
| Molekylær formel | C5 H3 F3 N2 O |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3F3N2O/c6-5(7,8)3-1-2-9-4(11)10-3/h1-2H,(H,9,10,11) |
| SMIL | Oc1nccc(n1)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.09 |
| Formel vægt | 164.0197 |