Få mere at vide
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30390541
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30390541 5 g
1 options
Artikelnummer. 30390541 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9716005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
CAS 104048-92-2
Molekylær formel C5 H3 F3 N2 O
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C5H3F3N2O/c6-5(7,8)3-1-2-9-4(11)10-3/h1-2H,(H,9,10,11)
SMIL Oc1nccc(n1)C(F)(F)F
IUPAC navn 4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 164.09
Formel vægt 164.0197