Få mere at vide
2-Hydroxy-4-quinolinecarboxylic Acid Methyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
2-Hydroxy-4-quinolinecarboxylic Acid Methyl Ester, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-4-quinolinecarboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 84906-82-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Hydroxy-4-quinolinecarboxylic Acid Methyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H9 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Hydroxy-4-quinolinecarboxylic Acid Methyl Ester, Cinchocaine Hydrochloride Imp. B (EP) as Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9NO3/c1-15-11(14)8-6-10(13)12-9-5-3-2-4-7(8)9/h2-6H,1H3,(H,12,13) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | COC(=O)c1cc(O)nc2ccccc12 |
| Vis mere |