Få mere at vide
2-Hydroxy-4-phenylbutyric Acid Ethyl Ester-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-4-phenylbutyric Acid Ethyl Ester-d5 |
| CAS | 1189892-05-4 |
| Molekylær formel | C12H11D5O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | alpha-Hydroxybenzenebutanoic Acid-d5 Ethyl Ester, Ethyl 2-Hydroxy-4-phenylbutanoate-d5, Ethyl 2-Hydroxy-4-phenylbutyrate-d5, Ethyl 4-Phenyl-2-hydroxybutyrate-d5, Ethyl alpha-Hydroxybenzenebutanoate-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O3/c1-2-15-12(14)11(13)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11,13H,2,8-9H2,1H3/i3D,4D,5D,6D,7D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(CCC(O)C(=O)OCC)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | ethyl 2-hydroxy-4-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)butanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 213.28 |
| Formel vægt | 213.1413 |