missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Hydroxy-4-oxo-6-propyl-2-cyclohexene-1-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-4-oxo-6-propyl-2-cyclohexene-1-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 27871-91-6 |
| Molekylær formel | C11H16O4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Methyl 2-Hydroxy-4-oxo-6-propylcyclohex-2-enecarboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16O4/c1-3-4-7-5-8(12)6-9(13)10(7)11(14)15-2/h6-7,10,13H,3-5H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCC1CC(=O)C=C(O)C1C(=O)OC |
| IUPAC navn | methyl 2-hydroxy-4-oxo-6-propylcyclohex-2-ene-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 212.24 |
| Formel vægt | 212.1049 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?