Få mere at vide
2-Hydroxy-4-nitrobenzaldehyde, TRC
Artikelnummer. 30394527
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30394527 10 g
30393980 1 g
30404994 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30394527 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH94864010G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2460-58-4
Molekylær formel C7 H5 N O4
Molekylvægt (g/mol) 167.12
IUPAC navn 2-hydroxy-4-nitrobenzaldehyde
SMIL Oc1cc(ccc1C=O)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-4-nitro-benzaldehyde
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C7H5NO4/c9-4-5-1-2-6(8(11)12)3-7(5)10/h1-4,10H
Formel vægt 167.0219