Få mere at vide
2-Hydroxy-4-methylvalerianesyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15456928
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15456928 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15456928 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60459.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 498-36-2 | C6H12O3 | 132,159 g/mol
2-Hydroxy-4-methylvalerianesyre bruges som næringsstoffer, stabilisatorer, overfladeaktive stoffer og emulgatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Hydroxy-4-methylvalerianesyre anvendes som næringsstoffer, stabilisatorer, overfladeaktive stoffer og emulgatorer.
Opløselighed
Opløseligt i vand. (82 g/L) °ved 25 C.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en brøndforsegling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-4-methylvaleric acid
CAS 498-36-2
Smeltepunkt 78 °C til 80 °C
Molekylær formel C6H12O3
Lineær formel (CH3)2CHCH2CH(OH)CO2H
MDL nummer MFCD00004246
Mængde 1 g
Synonym 2-hydroxy-4-methylvaleric acid, 2-hydroxyisocaproic acid, leucic acid, dl-leucic acid, alpha-hydroxyisocaproic acid, leucinic acid, 2-hydroxy-4-methyl-pentanoic acid, pentanoic acid, 2-hydroxy-4-methyl, dl-2-hydroxyisocaproic acid, leucate
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. (82g/L) ved 25 °C.
InChI nøgle LVRFTAZAXQPQHI-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)CC(C(=O)O)O
IUPAC navn 2-hydroxy-4-methylpentansyre
Molekylvægt (g/mol) 132.159
PubChem CID 92779
ChEBI CHEBI:59783
Formel vægt 132.16
Procent renhed 98%