Få mere at vide
2-Hydroxy-4-methylpyrimidine hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11455906
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11455906 100 g 100g
11445906 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11455906 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22255.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5348-51-6
Molekylær formel C5H7ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 146.574
MDL nummer MFCD00151347
InChI nøgle FDRYQDWXFZBBAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylpyrimidin-2-ol hydrochloride, 2-hydroxy-4-methylpyrimidine hydrochloride, 2-hydroxy-4-methylpyrimidine hcl, 6-methylpyrimidin-2 1h-one hydrochloride, 2-hydroxy-4-methylpyrimidine hydro-chloride, 2 1h-pyrimidinone, 4-methyl-, monohydrochloride, 4-methyl-3-hydropyrimidin-2-one, chloride, 2-hydroxy-4-methylpyrimidinehydrochloride, zlchem 746, pubchem22005
PubChem CID 2723648
IUPAC navn 6-methyl-1H-pyrimidin-2-one;hydrochloride
SMIL CC1=CC=NC(=O)N1.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-4-methylpyrimidine hydrochloride
Smeltepunkt ∼240°C (decomposition)
Lugt Odorless
Mængde 100 g
Beilstein 3691454
Formel vægt 146.58
Procent renhed 97%