Få mere at vide
2-Hydroxy-4-methylpyridine, 98+%
Artikelnummer. 11332927
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11332927 5 g 5g
11322927 1 g 1g
11342927 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11332927 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16188.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13466-41-6 | C6H7NO | 109.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13466-41-6
Molekylær formel C6H7NO
Molekylvægt (g/mol) 109.13
MDL nummer MFCD00134298,MFCD00030766
InChI nøgle YBDRFJXGJQULGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-4-methylpyridine, 4-methylpyridin-2-ol, 4-methyl-2 1h-pyridinone, 2 1h-pyridinone, 4-methyl, 2-hydroxy-4-picoline, 4-methyl-2-pyridinol, 4-methyl-1,2-dihydropyridin-2-one, 4-methyl-2-pyridone, 4-methylpyridin-2 1h-one, 2-hydroxy-4-methyl pyridine
PubChem CID 280741
SMIL CC1=CC(=O)NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-4-methylpyridine
Smeltepunkt 128°C to 131°C
Kogepunkt 186°C to 187°C (12 mmHg)
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Beilstein 107082
IUPAC navn 4-methyl-1,2-dihydropyridin-2-on
Formel vægt 109.13
Procent renhed ≥98%