Få mere at vide
2-(((hydroxy-4-methyloctyl)oxy)carbonyl)cyclohexanecarboxylsyre (blanding af diastereomerer), TRC
Artikelnummer. 17949264
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17949264 1 mg
17321820 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17949264 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9497101MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1637562-52-7
Molekylær formel C17H30O5
Molekylvægt (g/mol) 314.42
Synonym 1,2-Cyclohexanedicarboxylic Acid, Mono-4-methyl-7-hydroxyoctyl Ester, 1-(7-Hydroxy-4-methyloctyl) 1,2-cyclohexanedicarboxylate, Cyclohexane-1,2-dicarboxylate mono-(7-hydroxy-4-methyloctyl) ester, 1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, 1-(7-hydroxy-4-methyloctyl) ester
IUPAC navn 2-(7-hydroxy-4-methyl-octoxy) carbonylcyclohexan-carboxylsyre
SMIL CC(O)CCC(C)CCCOC(=O)C1CCCCC1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid, mono (7-hydroxy- 4-methyloctyl)ester
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C17H30O5/c1-12(9-10-13(2)18)6-5-11-22-17(21)15-8-4-3-7-14(15)16(19)20/h12-15,18H,3-11H2,1-2H3,(H,19,20)
Formel vægt 314.2093
Procent renhed >95%