Få mere at vide
2-Hydroxy-4-methylbenzenesulfonic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-4-methylbenzenesulfonic Acid |
| CAS | 22356-80-5 |
| Molekylær formel | C7 H8 O4 S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2-Hydroxy-4-methylbenzenesulfonic Acid, p-Toluenesulfonic acid, 2-hydroxy- (8CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O4S/c1-5-2-3-7(6(8)4-5)12(9,10)11/h2-4,8H,1H3,(H,9,10,11) |
| SMIL | Cc1ccc(c(O)c1)S(=O)(=O)O |
| IUPAC navn | 2-hydroxy-4-methylbenzenesulfonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 188.2 |
| Formel vægt | 188.0143 |