missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Hydroxy-4-methylbenzenesulfonic Acid, TRC

Artikelnummer. 30403977
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30403977 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30403977 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9474835MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-4-methylbenzenesulfonic Acid
CAS 22356-80-5
Molekylær formel C7 H8 O4 S
Mængde 5 mg
Synonym 2-Hydroxy-4-methylbenzenesulfonic Acid, p-Toluenesulfonic acid, 2-hydroxy- (8CI)
InChI formel InChI=1S/C7H8O4S/c1-5-2-3-7(6(8)4-5)12(9,10)11/h2-4,8H,1H3,(H,9,10,11)
SMIL Cc1ccc(c(O)c1)S(=O)(=O)O
IUPAC navn 2-hydroxy-4-methylbenzenesulfonic acid
Molekylvægt (g/mol) 188.2
Formel vægt 188.0143
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.