Få mere at vide
2-hydroxy-4-methylbenzaldehyd, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-4-methylbenzaldehyde |
| CAS | 698-27-1 |
| Molekylær formel | C8H8O2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O2/c1-6-2-3-7(5-9)8(10)4-6/h2-5,10H,1H3 |
| SMIL | Cc1ccc(C=O)c(O)c1 |
| IUPAC navn | 2-hydroxy-4-methylbenzaldehyd |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.15 |
| Formel vægt | 136.0524 |