Få mere at vide
2-hydroxy-4-methylbenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30395660
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30395660 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30395660 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH505020500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-4-methylbenzaldehyde
CAS 698-27-1
Molekylær formel C8H8O2
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C8H8O2/c1-6-2-3-7(5-9)8(10)4-6/h2-5,10H,1H3
SMIL Cc1ccc(C=O)c(O)c1
IUPAC navn 2-hydroxy-4-methylbenzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 136.15
Formel vægt 136.0524