Få mere at vide
2'-Hydroxy-4'-methylacetophenone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16487816
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16487816 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16487816 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY34204
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress 2'-Hydroxy-4'-methylacetophenone, a phenolic compound isolated from Angelicae koreana roots possesses acaricidal property. It could be used in the preparation of 4’-methyl-2’-[(p-tolylsulfonyl) oxy] acetophenone.
2'-Hydroxy-4'-methylacetophenone, a phenolic compound isolated from Angelicae koreana roots possesses acaricidal property. It could be used in the preparation of 4’-methyl-2’-[(p-tolylsulfonyl) oxy] acetophenone.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Hydroxy-4'-methylacetophenone
CAS 6921-64-8
Farve Colorless to Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H10O2
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (665.91 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC(C1=CC=C(C)C=C1O)=O
Molekylvægt (g/mol) 150.17
Formel vægt 150.17
Procent renhed 96.85%
Grad Research
Fysisk form Liquid