Få mere at vide
2-Hydroxy-4-methyl-5-nitropyridin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10760585 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10760585 5 g Glasflaske 5g
10617071 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10760585 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 319570050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 21901-41-7
Molekylær formel C6H6N2O3
Molekylvægt (g/mol) 154.13
MDL nummer MFCD00010690
InChI nøgle AIEHUZHKFUNHCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-4-methyl-5-nitropyridine, 4-methyl-5-nitropyridin-2-ol, 2-hydroxy-5-nitro-4-picoline, 2-hydroxy-5-nitro-4-methyl pyridine, 2-hydroxy-5-nitro-4-methylpyridine, 4-methyl-5-nitropyridin-2 1h-one, 4-methyl-5-nitro-2-pyridinol, 4-methyl-5-nitro-1,2-dihydropyridin-2-one, 4-methyl-5-nitro-pyridin-2-ol, 2 1h-pyridinone, 4-methyl-5-nitro
PubChem CID 345371
IUPAC navn 4-methyl-5-nitro-lH-pyridin-2-on
SMIL CC1=CC(=O)NC=C1[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-4-methyl-5-nitropyridine
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 186 °C til 190 °C
Farve Gul til Orange
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 154.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver