Få mere at vide
2-Hydroxy-4-methyl-5-nitropyridine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11349875
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11349875 1 g 1g
11359875 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11349875 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19867.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21901-41-7
Molekylær formel C6H6N2O3
Molekylvægt (g/mol) 154.125
MDL nummer MFCD00010690
InChI nøgle AIEHUZHKFUNHCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-4-methyl-5-nitropyridine, 4-methyl-5-nitropyridin-2-ol, 2-hydroxy-5-nitro-4-picoline, 2-hydroxy-5-nitro-4-methyl pyridine, 2-hydroxy-5-nitro-4-methylpyridine, 4-methyl-5-nitropyridin-2 1h-one, 4-methyl-5-nitro-2-pyridinol, 4-methyl-5-nitro-1,2-dihydropyridin-2-one, 4-methyl-5-nitro-pyridin-2-ol, 2 1h-pyridinone, 4-methyl-5-nitro
PubChem CID 345371
IUPAC navn 4-methyl-5-nitro-1H-pyridin-2-one
SMIL CC1=CC(=O)NC=C1[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-4-methyl-5-nitropyridine
Smeltepunkt 188°C to 190°C
Lugt Odorless
Mængde 1 g
Beilstein 136900
Formel vægt 154.13
Procent renhed 97%