Få mere at vide
(2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)(4-methylphenyl)methanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mexenone |
| CAS | 1641-17-4 |
| Molekylær formel | C15 H14 O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Mexenone |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O3/c1-10-3-5-11(6-4-10)15(17)13-8-7-12(18-2)9-14(13)16/h3-9,16H,1-2H3 |
| SMIL | COc1ccc(C(=O)c2ccc(C)cc2)c(O)c1 |
| IUPAC navn | (2-hydroxy-4-methoxyphenyl)-(4-methylphenyl)methanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 242.27 |
| Formel vægt | 242.0943 |