Få mere at vide
2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone-2',3',4',5',6'-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oxybenzone phenyl-d5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12O3/c1-17-11-7-8-12(13(15)9-11)14(16)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,15H,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D |
| Formel vægt | 233.11 |
| Procent renhed | >95% |