Få mere at vide
2-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16431969
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16431969 1 g
1 options
Artikelnummer. 16431969 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY75625
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress 2-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid is a derivative of methoxybenzoic. 2-Hydroxy-4-methoxybenzoic is a potential biomarker.
2-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid is a derivative of methoxybenzoic. 2-Hydroxy-4-methoxybenzoic is a potential biomarker.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid
CAS 2237-36-7
Farve White to Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C8H8O4
Mængde 1 g
Synonym 4-Methoxysalicylic Acid
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (297.35 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)C1=C(O)C=C(OC)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 168.15
Formel vægt 168.15
Procent renhed 99.55%
Grad Research
Fysisk form Solid