Få mere at vide
2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, MedChemExpress
Artikelnummer. 16419086
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16419086 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16419086 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0445
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress 2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, a chemical compound and an isomer of Vanillin, could be used to synthesis Urolithin M7. 2-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde is a potent tyrosinase inhibitor from three East African medicinal plants, Mondia whitei, Rhus vulgaris Meikle, and Sclerocarya caffra Sond.
2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, a chemical compound and an isomer of Vanillin, could be used to synthesis Urolithin M7. 2-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde is a potent tyrosinase inhibitor from three East African medicinal plants, Mondia whitei, Rhus vulgaris Meikle, and Sclerocarya caffra Sond.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
CAS 673-22-3
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C8H8O3
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (328.62 mM) ∣H2O : 2 mg/mL (13.14 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=CC1=CC=C(OC)C=C1O
Molekylvægt (g/mol) 152.15
Formel vægt 152.15
Procent renhed 99.76%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism