Få mere at vide
2-Hydroxy-4-methanesulfonamidobenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-4-methanesulfonamidobenzoic Acid |
| CAS | 926214-34-8 |
| Molekylær formel | C8 H9 N O5 S |
| Mængde | 1.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO5S/c1-15(13,14)9-5-2-3-6(8(11)12)7(10)4-5/h2-4,9-10H,1H3,(H,11,12) |
| SMIL | CS(=O)(=O)Nc1ccc(C(=O)O)c(O)c1 |
| IUPAC navn | 2-hydroxy-4-(methanesulfonamido)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 231.226 |
| Formel vægt | 231.02 |