Få mere at vide
2-Hydroxy-4-iodobenzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-4-iodobenzaldehyde |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5IO2/c8-6-2-1-5(4-9)7(10)3-6/h1-4,10H |
| Formel vægt | 247.9334 |