Få mere at vide
2-Hydroxy-4-(hydroxymethylphosphoryl) Butanoic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-4-(hydroxymethylphosphoryl) Butanoic acid |
| CAS | 80902-10-9 |
| Molekylær formel | C5 H11 O5 P |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Glufosinate Impurity 3 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11O5P/c1-11(9,10)3-2-4(6)5(7)8/h4,6H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10) |
| SMIL | CP(=O)(O)CCC(O)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-hydroxy-4-[hydroxy(methyl)phosphoryl]butanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.112 |
| Formel vægt | 182.034 |