Få mere at vide
Alfa Aesar™ 2-Hydroxy-4,6-dimethylpyrimidine, 97%
Artikelnummer. 11480284
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11480284 100 g 100g
11470284 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11480284 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. A13676.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 108-79-2
Molekylær formel C6H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 124.14
MDL nummer MFCD00006072
InChI nøgle WHEQVHAIRSPYDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-4,6-dimethylpyrimidine, 4,6-dimethylpyrimidin-2-ol, 4,6-dimethyl-2-hydroxypyrimidine, 4,6-dimethylpyrimidin-2 1h-one, 2 1h-pyrimidinone, 4,6-dimethyl, unii-hg0cbn4v9f, 4,6-dimethyl-2-pyrimidinol, 4,6-dimethyl-pyrimidin-2-ol, hg0cbn4v9f, 4,6-dimethyl-2-pyrimidone
PubChem CID 9508
IUPAC navn 4,6-dimethyl-1H-pyrimidin-2-one
SMIL CC1=CC(C)=NC(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-4,6-dimethylpyrimidine
Smeltepunkt 202°C to 204°C
Mængde 100 g
Formel vægt 124.14
Procent renhed 97%